Ampicillin, natriumsalt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J63807.03EA 0 DKK
J63807.03 J63807.09 J63807.06
Ampicillin, natriumsalt
Ampicillin, natriumsalt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molekylvægt: 371,39
Smeltepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064313
CAS-nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1