Ampicillin
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J60977.06EA
2200
DKK
J60977.06
J60977.14
Ampicillin
Ampicillin
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Molekylvægt: 349,4 g/mol Smeltepunkt: 208 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00005175 CAS-nummer: 69-53-4 EINECS: 200-709-7 |