Dextransulfat natriumsalt, M.W. ~ 500,000
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62787.18EA
1620
DKK
J62787.18
J62787.A1
J62787.06
J62787.22
Dextransulfat natriumsalt, M.W. ~ 500,000
Dextransulfat natriumsalt
Formel:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081551 CAS-nummer: 9011-18-1 |