Dextransulfat natriumsalt, M.W. ~ 40,000
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63606.22EA 2430 DKK
J63606.22 J63606.14 J63606.PG
Dextransulfat natriumsalt, M.W. ~ 40,000
Dextransulfat natriumsalt
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081551
CAS-nummer: 9011-18-1