α-Cyclodextrin, hydrat
Leverandør: Uptima
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
UPTIU03449EA 0 DKK
UPTIU03449
α-Cyclodextrin, hydrat
α-Cyclodextrin, hydrat
Formel: C₃₆H₆₀O₃₀·H₂O
MDL Number: MFCD00150804
CAS-nummer: 51211-51-9
EINECS: 233-007-4