(R)-(-)-2-Oxothiazolidin-4-carboxylsyre
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J62254.03EA 609 DKK
J62254.03
(R)-(-)-2-Oxothiazolidin-4-carboxylsyre
(R)-(-)-2-Oxothiazolidin-4-carboxylsyre
Reagent for hepatic glutathione studies.
Formel: C₄H₅NO₃S
Molekylvægt: 147,15 g/mol
Smeltepunkt: 174 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00066092
CAS-nummer: 19771-63-2