Arsenazo III
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J63031.14EA
11890
DKK
J63031.14
J63031.06
Arsenazo III
Arsenazo III
Formel:
C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂ Molekylvægt: 776,38 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036695 CAS-nummer: 1668-00-4 EINECS: 216-788-6 UN nummer: 3465 ADR: 6.1,III |