Denatoniumbenzoat
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J61048.03EA 460 DKK
J61048.03 J61048.14 J61048.06
Denatoniumbenzoat
Denatoniumbenzoat
The bitterest compound known
Formel: C₂₈H₃₄N₂O₃
Molekylvægt: 446,59 g/mol
Smeltepunkt: 164…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031578
CAS-nummer: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2