Dextran, M.W. ~ 6,000
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62775.09EA 477 DKK
J62775.09 J62775.22 J62775.36 J62775.18
Dextran, M.W. ~ 6,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130935
CAS-nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5