Dextran, M.W. ~ 500,000
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63702.36EA 10050 DKK
J63702.36 J63702.22 J63702.18 J63702.09
Dextran, M.W. ~ 500,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130935
CAS-nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5