Dextran, M.W. ~ 40,000
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63690.22EA 2100 DKK
J63690.22 J63690.18 J63690.09 J63690.36
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130935
CAS-nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5