L(+)-Ornithin, HCl cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60241.18EA 706 DKK
J60241.18 J60241.30 J60241.22
L(+)-Ornithin, HCl cell culture reagent
L(+)-Ornithin, HCl
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Molekylvægt: 168,62 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 238 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064562
CAS-nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6