1,7-Diaza-15-crown-5 (1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecane, Kryptofix® 21) ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD2744-1GEA 2890 DKK
TCIAD2744-1G
1,7-Diaza-15-crown-5 (1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecane, Kryptofix® 21) ≥97.0% (by GC)
1,7-Diaza-15-crown-5 (1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecane, Kryptofix® 21)
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₃
Molekylvægt: 218,3 g/mol
MDL Number: MFCD00005109
CAS-nummer: 31249-95-3
EINECS: 250-530-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/70/28979870.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 92.0 deg-C