2-Chlor-5-methylpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59145.ACEA 1850 DKK
H59145.AC H59145.AA
2-Chlor-5-methylpyridin ≥97%
2-Chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Molekylvægt: 127,57 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (30 mmHg)
Massefylde: 1,169
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792460
CAS-nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0