4-Aminopyridin ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J61470.22EA
2030
DKK
J61470.22
J61470.14
4-Aminopyridin ≥99%
4-Aminopyridine
A potassium channel blocker
Formel:
C₅H₆N₂ Molekylvægt: 94,12 g/mol Kogepunkt: 273…274 °C Smeltepunkt: 157…161 °C Massefylde: 1,26 Flammepunkt: 164 °C (327 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS-nummer: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN nummer: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03964 |