Kaliumchlorid
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RC-123EA 1190 DKK
RC-123
Kaliumchlorid
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74,55 g/mol
Kogepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704