di-Lithiumtetraborat, BAKER INSTRA-ANALYZED® til spormetalanalyse, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
4503-01EA
3520
DKK
4503-01
di-Lithiumtetraborat, BAKER INSTRA-ANALYZED® til spormetalanalyse, J.T.Baker®
di-Lithiumtetraborat
Formel:
Li₂B₄O₇ Molekylvægt: 169,12 g/mol Smeltepunkt: 918 °C Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS-nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Specifikationer Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
B₂O₃/Li₂O Ratio | 1.95 - 2.05 |
Loss on Drying at 285°C | ≤ 1 % |
Lithium Oxide (Li2O) | ≥ 17.0 % |
Water (H₂O) | ≤ 1.0 % |
Ferric Oxide (Fe2O3) | ≤ 0.03 % |
Sodium (Na) | ≤ 0.015 % |
Calcium (Ca) | ≤ 0.015 % |
Silicon Dioxide (SiO2) | ≤ 0.03 % |
Titanium Dioxide (TiO2) | ≤ 0.02 % |
Bulk Density, Loose (For Information Only) |