Retinol all trans (synthetic) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J62079.03EA 4070 DKK
J62079.03
Retinol all trans (synthetic) 95%
Retinol all trans
Formel: C₂₀H₃₀O
Molekylvægt: 286,46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00001552
CAS-nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7