Benzoylperoxid stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5907-1VLEA 220 DKK
B5907-1VL
Benzoylperoxid stabilised, Sigma-Aldrich®
Benzoylperoxid
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molekylvægt: 242,23 g/mol
MDL Number: MFCD00003071
CAS-nummer: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN nummer: 3104
ADR: 5.2,