TES natriumsalt (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre natriumsalt)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62706.14EA 673 DKK
J62706.14
TES natriumsalt (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre natriumsalt)
TES natriumsalt (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre natriumsalt)
A zwitterionic Good's Buffer
Formel: C₆H₁₄NNaO₆S
Molekylvægt: 251,24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065482
CAS-nummer: 70331-82-7