TAPS natriumsalt (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre natriumsalt) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J61189.14EA
291
DKK
J61189.14
J61189.22
TAPS natriumsalt (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre natriumsalt) ≥98%
TAPS natriumsalt (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre natriumsalt)
Zwitterionic buffer
Formel:
C₇H₁₇NO₆S Molekylvægt: 243,28 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00069903 CAS-nummer: 91000-53-2 |