2-Chlor-6-nitrobenzothiazol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H35525.09EA
2690
DKK
H35525.09
H35525.03
2-Chlor-6-nitrobenzothiazol 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂S Molekylvægt: 214,63 g/mol Smeltepunkt: 185…189 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00022852 CAS-nummer: 2407-11-6 EINECS: 219-302-0 |