Sulfamid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16998170EA
588
DKK
EHERC16998170
Sulfamid
Sulfamid
Formel:
H₄N₂O₂S Molekylvægt: 96,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011606 CAS-nummer: 7803-58-9 EINECS: 232-262-9 |