Erythrosin B, powder, spirit soluble
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
C.I. 45430:2
J62619.22EA
3870
DKK
J62619.22
J62619.14
J62619.06
Erythrosin B, powder, spirit soluble
Erythrosin B
Formel:
C₂₀H₈I₄O₅ Molekylvægt: 835,89 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005044 CAS-nummer: 15905-32-5 EINECS: 240-046-0 |