4-Fluorbenzaldehyd 98+%, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
427191000.EA 811 DKK
427191000.
4-Fluorbenzaldehyd 98+%, AcroSeal™
4-Fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO
Molekylvægt: 124,11 g/mol
Kogepunkt: 181 °C (758 mmHg)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003378
CAS-nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %