Perfluoroctan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15987100EA
1920
DKK
EHERC15987100
Perfluoroctan
Perfluoroctan
Formel:
C₈F₁₈ Molekylvægt: 438,06 g/mol Kogepunkt: 102 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –25 °C Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042083 CAS-nummer: 307-34-6 EINECS: 206-199-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...