5-Chlor-2-pentanon ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
TCIAC0867-25MLEA 1330 DKK
TCIAC0867-25ML
5-Chlor-2-pentanon ≥98.0% (by GC) stabilised
5-Chloro-2-pentanone
Formel: C₅H₉ClO
Molekylvægt: 120,58 g/mol
Kogepunkt: 106°C
Smeltepunkt: –48 °C
Flammepunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00001008
CAS-nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/57/28938057.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %