1,4-Dithioerythritol 99% til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J64656.03EA 405 DKK
J64656.03 J64656.14 J64656.06
1,4-Dithioerythritol 99% til elektroforese
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154,25 g/mol
Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
ADR: 9,