Daidzein ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J63763.03EA 2550 DKK
J63763.03 J63763.MC J63763.ME
Daidzein ≥98%
Daidzein
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formel: C₁₅H₁₀O₄
Molekylvægt: 254,24 g/mol
Kogepunkt: 513 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 328…332 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00016954
CAS-nummer: 486-66-8
EINECS: 207-635-4