Daidzein ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J63763.03EA
2450
DKK
J63763.03
J63763.MC
J63763.ME
Daidzein ≥98%
Daidzein
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formel:
C₁₅H₁₀O₄ Kogepunkt: 513 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 328…332 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00016954 CAS-nummer: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |