Magnesiumchlorid hexahydrat cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62575.30EA
734
DKK
J62575.30
J62575.36
J62575.A1
Magnesiumchlorid hexahydrat cell culture reagent
Magnesiumchlorid hexahydrat
Formel:
MgCl₂·6H₂O Molekylvægt: 203,3 g/mol Kogepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 117 °C Massefylde: 1,57 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS-nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |