Magnesiumchlorid 1 M i vandigopløsning, sterile-filtered
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61014.XEEA
864
DKK
J61014.XE
J61014.AK
Magnesiumchlorid 1 M i vandigopløsning, sterile-filtered
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekylvægt: 95,21 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |