Calciumchlorid 1 M
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J63122.ADEA 409 DKK
J63122.AD J63122.AE
Calciumchlorid 1 M
Calcium chloride
Formel: CaCl₂
Molekylvægt: 110,98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8