Natriumhydroxid 20% i vandigopløsning, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
2615.9980PEEA
0
DKK
2615.9980PE
2615.5000PE
Natriumhydroxid 20% i vandigopløsning, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 9…10 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Assay (NaOH) | 19.0 - 21.0 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 0.6 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |