Hydrogenperoxid 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
2192.2500PEEA 983 DKK
2192.2500PE 2192-39 2192.1000 2192.0250
Hydrogenperoxid 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34,01 g/mol
Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ≤ 0 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1,II
Opdag den nemme vej til et kemikalieprodukt
Søg dine kemikalier efter metode (HPLC, GC, spor af metal, XRF, etc), efter mærke (VWRc, Merck, etc) eller efter produktkategori (standarder, kromatografi, etc)
Test og se selv
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Exceeds ACS Specifications
Assay 30.0 - 32.0 %
Ammonium (NH4) max. 5 ppm
Color (APHA) max. 10
Chloride (Cl) max. 1 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Nitrate (NO3) max. 2 ppm
Phosphate (PO4) max. 2 ppm
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 2 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0006
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1
Opdag den nemme vej til et kemikalieprodukt
Søg dine kemikalier efter metode (HPLC, GC, spor af metal, XRF, etc), efter mærke (VWRc, Merck, etc) eller efter produktkategori (standarder, kromatografi, etc)
Test og se selv