Trichloreddikesyre 10% (w/v)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TCA
J62355.APEA 1060 DKK
J62355.AP
Trichloreddikesyre 10% (w/v)
Trichloreddikesyre
Formel: Cl₃CCOOH
Molekylvægt: 163,39 g/mol
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN nummer: 2564
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg