Sorbitan monooleat
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Span 80
J62576.K2EA 1100 DKK
J62576.K2
Sorbitan monooleat
Sorbitan monooleat
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Molekylvægt: 428,61 g/mol
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00080948
CAS-nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4