Capsaicin, Calbiochem®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211275-100MGEA 1130 DKK
211275-100MG
Capsaicin, Calbiochem®
Capsaicin
Formel: C₁₈H₂₇NO₃
Molekylvægt: 305,42 g/mol
Kogepunkt: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Smeltepunkt: 66,1 °C
MDL Number: MFCD00017259
CAS-nummer: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811