Bismarck Brown R
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
C.I. 21010
J64757.22EA
1020
DKK
J64757.22
J64757.14
Bismarck Brown R
Bismarck Brown R
Formel:
C₂₁H₂₄N₈·2HCl Molekylvægt: 461,39 g/mol Smeltepunkt: 222 °C, (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036386 CAS-nummer: 5421-66-9 EINECS: 226-541-4 |