Neocuproine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J63698.06EA 640 DKK
J63698.06 J63698.14
Neocuproine ≥98%
Neocuproine
Reagent for the Colourimetric determination of copper
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 208,26 g/mol
Smeltepunkt: 159…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004973
CAS-nummer: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477