Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: IPTG
ROTHCN08.4EA 7894.82 DKK
ROTHCN08.4
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molekylvægt: 238,31 g/mol
Kogepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109,5…110.5 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00063273
CAS-nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0