Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F792-01EA 0 DKK
F792-01
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Molekylvægt: 825,98 g/mol
Smeltepunkt: 174…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041762
CAS-nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5