Dihydronicotinamidadenindinucleotiddinatrium salt (NADH-Na₂, reduceret form) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61638.06EA
3390
DKK
J61638.06
J61638.03
Dihydronicotinamidadenindinucleotiddinatrium salt (NADH-Na₂, reduceret form) 97%
Dihydronicotinamidadenindinucleotiddinatrium salt (NADH-Na2, reduceret form)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂ Molekylvægt: 709,41 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00036200 CAS-nummer: 606-68-8 EINECS: 210-123-3 |