Dextran, M.W. ~ 150,000
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63789.A1EA
10530
DKK
J63789.A1
J63789.22
J63789.09
J63789.18
J63789.36
Dextran, M.W. ~ 150,000
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS-nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |