Aesculin sesquihydrate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63114.14EA
2100
DKK
J63114.14
J63114.06
Aesculin sesquihydrate
Aesculin sesquihydrate
A naturally occuring antioxidant
Formel:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O Molekylvægt: 367,31 g/mol Smeltepunkt: 202…210 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149492 CAS-nummer: 66778-17-4 EINECS: 208-517-5 |