Nitro blue tetrazolium ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J60230.06EA
4150
DKK
J60230.06
J60230.03
Nitro blue tetrazolium ≥99%
Nitro blue tetrazolium
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Formel:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Molekylvægt: 817,65 g/mol Smeltepunkt: ∼ 190 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS-nummer: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |