Cedertræsolie, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E395-07EA 0 DKK
E395-07
Cedertræsolie, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cedertræsolie
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00146327
CAS-nummer: 8000-27-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Refractive Index, n20/D 1.515 - 1.520