Rhodamin 6G
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10424950EA 1040 DKK
EHERC10424950
Rhodamin 6G
Rhodamin 6G
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Molekylvægt: 479,02 g/mol
Kogepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00012665
CAS-nummer: 989-38-8
EINECS: 213-584-9