Rhodamin 6G
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J62315.22EA
1260
DKK
J62315.22
J62315.14
Rhodamin 6G
Rhodamin 6G
Suitable for fluorescent labelling
Formel:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Molekylvægt: 479,02 g/mol Kogepunkt: ∼200 °C (1013 hPa) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012665 CAS-nummer: 989-38-8 EINECS: 213-584-9 |