L-Alanin cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60279.18EA
761
DKK
J60279.18
J60279.36
J60279.22
L-Alanin cell culture reagent
L-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekylvægt: 89,09 g/mol Kogepunkt: 189 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 295 °C (dec.) Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064410 CAS-nummer: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |