L-Phenylalanin cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
L-α-Phenylalanin
J63925.30EA
2290
DKK
J63925.30
J63925.22
J63925.36
L-Phenylalanin cell culture reagent
L-Phenylalanin
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekylvægt: 165,19 g/mol Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 173 °C Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064227 CAS-nummer: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |